Learn More
Thalidomide 4-fluoride, MedChemExpress
Beschreibung
Thalidomide 4-fluoride (Cereblon ligand 4) is the Thalidomide-based Cereblon ligand used in the recruitment of CRBN protein. Thalidomide 4-fluoride (Cereblon ligand 4) can be connected to the ligand for IRAK4 protein by a linker to form PROTAC IRAK4 degrader-1 (HY-129966).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Thalidomide 4-fluoride |
| CAS | 835616-60-9 |
| Farbe | Purple |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C13H9FN2O4 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | Cereblon ligand 4 E3 ligase Ligand 4 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 300 mg/mL (1086.09 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1N(C(CC2)C(NC2=O)=O)C(C3=C1C=CC=C3F)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 276.22 |
| Mehr anzeigen |