Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Genomische Pipettenspitzen ohne Filter, extralang, weite Öffnung
Optimal für sehr zähflüssige Materialien
68.00 € - 79.85 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 200 μ l |
---|---|
Gefiltert | Ohne Filter |
Farbe | Durchsichtig |
Reinigungsnachweise | Reinheits-zertifiziert |
Format | Gestell |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Format | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Format | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12934067
|
Thermo Scientific™
3701 |
200 μ l | Extra lang | Gestell | Steril |
79.85 €
768 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11599994
|
Thermo Scientific™
3702 |
200 μ l | Genomisch/mit weiter Öffnung, Extra lang | Gestell | Nicht steril |
68.00 €
768 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Description
Optimal für sehr zähflüssige Materialien
Diese Spitzen mit weiter Öffnung wurden speziell für Forscher entwickelt, die sich mit Makromolekülen wie genomischer DNA beschäftigen und eignen sich insbesondere für die Übertragung zerbrechlicher Zellproben wie Makrophagen, Hybridome und Hepatozyten. Wenn solche Proben durch die schmale Spitzenöffnung herkömmlicher Spitzen gedrückt werden, werden sie mechanischen Scherkräften ausgesetzt, die zu Traumata und Fragmentierung der zu übertragenden Zellen führen können. Die Folge ist häufig eine Beeinträchtigung der Fähigkeit zur Abplattung und der Viabilität. Die breite Öffnung mit stumpfer Spitze verringert Zellscherung und Strömungswiderstand, was diese Spitzen ideal für hochviskose Materialien macht.
- Durchsichtige,verlängerte Spitzen mit großer Öffnung
- Für die Arbeit mit Makromolekülen, viskosem Material, pflanzlichen Geweben und Zellsuspensionen
- Die größere Länge ist perfekt für schwer zugängliche Anwendungen
Specifications
200 μ l | |
Durchsichtig | |
Gestell |
Ohne Filter | |
Reinheits-zertifiziert | |
ART |