Learn More
Thermo Scientific™ ART™ SoftFit L™ Ungefilterte Pipettenspitzen mit geringer Retention im Klappdeckelgestell
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
Marke: Thermo Scientific™ 3722-05-HR
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.17000kg
Beschreibung
Pipettieren Sie Proben mit der Genauigkeit und Präzision, die Sie von Ihrer Pipette erwarten, jedes Mal mit den Thermo Scientific ART SoftFit L Pipettenspitzen. Für den Gebrauch mit Rainin™ LTS Pipetten.
- Spitzen mit geringer Retention maximieren die Probenzufuhr
- Das aufklappbare Rack bietet einfachen Zugang mit einer Hand zu den Spitzen
- Farbkodierte Einsätze ermöglichen eine schnelle Identifikation des Spitzenvolumens
Spezifikation
20 l, ohne Filter, nicht steril, Scharniergestell | |
Ungefiltert | |
Naturfarben | |
20 l | |
4,86 cm | |
Aufklappbares Gestell | |
Rot | |
SoftFit L |
20 μl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
1,95 in. | |
Frei von DNase, RNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
LTS-Style-Spitze mit positivem Anschlag | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch™ |