Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Pipettenspitzen ohne Filter
Große Auswahl an Formen und Verpackungsoptionen
Marke: Thermo Scientific™ 3920-11
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.28350kg
Beschreibung
Große Auswahl an Formen und Verpackungsoptionen
- Alle sterilen HLT-Spitzen sind als “Pure” zertifiziert
- Alle nicht sterilen Spitzen werden in Reinraumumgebungen hergestellt und sind als DNA-, RNase- und DNase-frei zertifiziert
- Strenge Herstellungs- und QA/QC-Prüfverfahren garantieren die aseptischsten Produkte auf dem Markt
- Einige Spitzen verfügen über Referenzmarkierungen, die eine schnelle und bequeme Übersicht bieten, ob das gewünschte Flüssigkeitsvolumen pipettiert wird
Spezifikation
200 μ l | |
Nicht steril | |
Großpackung | |
ART™ |
Ungefiltert | |
Gelb | |
Abgeschrägt |