missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Pipettenspitzen ohne Filter
Große Auswahl an Formen und Verpackungsoptionen
23.00 € - 61.40 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 200 μ l |
---|---|
Gefiltert | Ungefiltert |
Farbe | Gelb |
Produktlinie | ART™ |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Farbe | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Farbe | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12994077
|
Thermo Scientific™
3900 |
200 μ l | Standard | Gelb | Nicht steril |
28.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11590045
|
Thermo Scientific™
3901 |
200 μ l | Standard | Gelb | Steril |
61.40 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12612670
|
Thermo Scientific™
3920-11 |
200 μ l | Abgeschrägt | Gelb | Nicht steril |
23.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Große Auswahl an Formen und Verpackungsoptionen
- Alle sterilen HLT-Spitzen sind als “Pure” zertifiziert
- Alle nicht sterilen Spitzen werden in Reinraumumgebungen hergestellt und sind als DNA-, RNase- und DNase-frei zertifiziert
- Strenge Herstellungs- und QA/QC-Prüfverfahren garantieren die aseptischsten Produkte auf dem Markt
- Einige Spitzen verfügen über Referenzmarkierungen, die eine schnelle und bequeme Übersicht bieten, ob das gewünschte Flüssigkeitsvolumen pipettiert wird
Spezifikation
200 μ l | |
Ungefiltert | |
Gelb | |
ART™ |