Learn More
Thermo Scientific™ ART™ SolventSafe Pipettenspitzen mit Kohlefilter
Für Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel
94.05 € - 118.00 €
Spezifikation
Gefiltert | Gefiltert |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Spitzenform | Universelle Passform |
Produktlinie | ART™ |
Material | Kohlenstoff mit Polyethylenfilter |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10470451
|
Thermo Scientific™
5079EB |
100 bis 1000 μl | Universelle Passform |
118.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10726881
|
Thermo Scientific™
5069B |
200 μ l | Universelle Passform |
94.05 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Für Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel
Revolutionäres Filtermaterial verarbeitet die Pipettierhiguren der kombinatorischen Chemie. Die einzigartige Verwendung des ART™-Filters mit gefalztem Aktivkohle bietet Schutz für Ihre Proben und Pipettierer gegen destruktive Verschleppungs-Aerosole und Dämpfe von flüchtigen organischen Lösungsmitteln, ohne die Genauigkeit und Präzision des Pipettierens zu beeinträchtigen.
- Zum manuellen Pipettieren organischer Lösungsmittel
- Verwendet die neue Formel der ART-Filterspitze (aerosolbeständige Spitze)
- Verhindert Pipettierfehler und entscheidende Ungenauigkeiten, die durch starke Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel verursacht werden
- Eine firmeneigene Mischung aus gefalztem Aktivkohle mit einem 40-Micron Polyethylen-Filter bietet effektiven Lösungsmittelschutz
Spezifikation
Gefiltert | |
Universelle Passform | |
Kohlenstoff mit Polyethylenfilter |
Unsteril | |
ART™ |