Learn More
Thermo Scientific™ Mikrotiterplatten-Lesegeräte Optische Filter
Marke: Thermo Scientific™ 1425200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Alle Filter haben einen 3 nm-Bandpass, der auf der angegebenen Wellenlänge zentriert ist
- Kompatibel mit allen drei Multiskan Modellen
Spezifikation
520 nm |