Learn More
Thermo Scientific™ Mikrotiterplatten-Lesegeräte Optische Filter
204.80 € - 1048.49 €
Produktcode | Marke | Wellenlängen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wellenlängen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11562389
|
Thermo Scientific™
1425200 |
520 nm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11809540
|
Thermo Scientific™
1425500 |
550 nm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11819540
|
Thermo Scientific™
1425700 |
570 nm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11849540
|
Thermo Scientific™
1426500 |
650 nm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10389773
|
Thermo Scientific™
1424051 |
405 nm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11749428
|
Thermo Scientific™
1425600 |
560 nm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Alle Filter haben einen 3 nm-Bandpass, der auf der angegebenen Wellenlänge zentriert ist
- Kompatibel mit allen drei Multiskan Modellen