Learn More
Thermo Scientific™ Mikrotiterplatten-Lesegeräte Optische Filter
Marke: Thermo Scientific™ 1425600
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Alle Filter haben einen 3 nm-Bandpass, der auf der angegebenen Wellenlänge zentriert ist
- Kompatibel mit allen drei Multiskan Modellen
Spezifikation
560 nm |