Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ ABgene EasyStrip PCR-Röhrchen
Jedes Röhrchen im Streifen hat einen einzeln verschließbaren Deckel, um die Gefahr von Kreuzkontaminationen zu verringern. Dank der einzigartigen Bauweise dieser neuen Röhrchen werden PCR und QPCR-Einrichtung und -Analyse enorm vereinfacht.
Marke: Thermo Scientific™ AB1502W
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.61000kg
Beschreibung
Für die qPCR sind die EasyStrip Röhrchen mit einem Schnappverschluss mit Ultra Clear Kappen versehen, die entweder an weiße oder naturfarbene Röhrchen angebracht sind. Weiße Wells erhöhen nachweislich die Sensitivität und Reproduzierbarkeit von Assays. Die beigefügte Ultra Clear Kappe bietet ein optisch klares Fenster zur Reaktion, durch das das Fluoreszenzsignal ungehindert passieren kann, was die Vorteile von weißem Kunststoff unterstützt.Im Standard-PCR werden gewölbte Verschlüsse verwendet, um bei der Verwendung von Thermozyklern mit Schraubdeckeln eine optimale Versiegelung zu erreichen. Die gewölbten Röhren sind in naturfarben erhältlich. Mit den angebrachten Verschlüssen lassen sich die Schritte vor und nach der Aliquotierung viel einfacher durchführen. Sie bieten individuellen Zugriff auf jedes einzelne Röhrchen, ohne dass Kompromisse im Arbeitsablauf gemacht werden müssen.
- 8-Streifen- PCR-Röhrchen mit einzeln angebrachten Kappen
- Jede Kappe kann separat geöffnet und geschlossen werden, wodurch Kreuzkontamination verhindert wird
- Die einzigen erhältlichen Streifenröhrchen, die optimale Bedingungen für die qPCR-Detektion vereinen, weiße Röhrchen und ultra-transparente Kappen
- Individuell beschriftete Kappen helfen bei der Ausrichtung der Röhrchen und bei der Überprüfung der Probenidentifizierung
- Die Röhrchen verfügen über gleichmäßige, dünne Wände und sind zertifiziert frei von RNase, DNase, Endotoxinen und kontaminierender DNA
Spezifikation
White | |
250 Strips | |
Flat |
For QPCR | |
0.2mL Cycler Blocks | |
Ultra-clear Flat Cap |