Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ ABgene EasyStrip PCR-Röhrchen
Jedes Röhrchen im Streifen hat einen einzeln verschließbaren Deckel, um die Gefahr von Kreuzkontaminationen zu verringern. Dank der einzigartigen Bauweise dieser neuen Röhrchen werden PCR und QPCR-Einrichtung und -Analyse enorm vereinfacht.
265.00 € - 292.00 €
Spezifikation
Menge | 250 Strips |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | 0.2 ml-Thermocycler-Blöcke |
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Farbe | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlusstyp | Farbe | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12154711
|
Thermo Scientific™
AB1502 |
Hochdurchsichtige flache Deckel | Durchsichtig | Für PCR oder QPCR |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12164711
|
Thermo Scientific™
AB1502W |
Ultra-clear Flat Cap | White | For QPCR |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10656154
|
Thermo Scientific™
AB1504 |
Kuppelförmige Deckel | Durchsichtig | Für PCR |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Für qPCR sind EasyStrip Snap Röhrchen mit Ultra Clear Verschlüssen an weißen oder natürlichen Röhren verbunden. Weiße Wells erhöhen nachweislich die Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit des Assays. Die angefügte Ultra Clear Kappe ist ein optisch klares Fenster in die Reaktion, das ein ungehindertes Durchlassen des Fluoreszenzsignals ermöglicht, wodurch die Vorteile von weißem Kunststoff verstärkt werden.In Standard-PCR werden gewölbte Kappen verwendet, um die beste Versiegelung bei Verwendung von Thermocyclern mit einem Schraubdeckel zu ermöglichen. Die gewölbten Kappen sind in Naturfarben lieferbar. Mit angefügten Kappen sind die Schritte vor und nach dem Aliquotieren viel einfacher durchzuführen. Sie ermöglichen den individuellen Zugriff auf jede Röhre ohne Kompromisse beim Arbeitsablauf.
- PCR-Röhrchen mit 8 Streifen mit einzeln befestigten Kappen
- Jede Kappe kann separat geöffnet und geschlossen werden, sodass eine Kreuzkontamination verhindert wird
- Die einzigen verfügbaren Streifenröhren, die optimale Bedingungen für die qPCR-Detektion bieten, sind weiße Röhrchen und ultraklare Aufsatzkappen
- Einzeln beschriftete Kappen helfen bei der Orientierung der Röhrchen und unterstützen die Überprüfung der Probenidentität
- Röhrchen haben gleichmäßige, dünne Wände und sind zertifiziert frei von RNase, DNase, Endotoxinen und kontaminierenden DNAbullets1 (Ende)
Spezifikation
250 Strips | |
0.2 ml-Thermocycler-Blöcke |