Learn More
Cole-Parmer™ Nippel mit NPT-Außengewinde
Gewindeverschraubungen bieten eine dauerhaftere Installation
Marke: Cole-Parmer™ 06546-31
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Chemisch inertes PFA verarbeitet die meisten aggressiven Chemikalien
- Reduzierbuchse mit Gewinde
- Wählen Sie die Größe und das Material aus, die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen
- Zur Verwendung mit unseren Rohren für Hochdruckanwendungen
Spezifikation
Nippelverschraubung mit Gewinde | |
Ja | |
3/4 Zoll | |
Nur Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) | |
Durchscheinend |
NPT(M)-Anschluss | |
PFA | |
3/4 Zoll | |
3/4 in. NPT(M) |