missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Nippel mit NPT-Außengewinde
Gewindeverschraubungen bieten eine dauerhaftere Installation
41.60 € - 47.35 €
Spezifikation
Produkttyp | Nippelverschraubung mit Gewinde |
---|---|
Beschreibung | NPT(M)-Anschluss |
Autoklavierbar | Ja |
Material | PFA |
Sterilisationsmethode | Nur Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11775688
|
Cole-Parmer™
06546-22 |
1/8 in. NPT(M) |
42.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11770389
|
Cole-Parmer™
06546-24 |
1/4 in. NPT(M) |
45.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11858043
|
Cole-Parmer™
06546-26 |
3/8 in. NPT(M) |
41.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11878053
|
Cole-Parmer™
06546-31 |
3/4 in. NPT(M) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Chemisch inertes PFA verarbeitet die meisten aggressiven Chemikalien
- Reduzierbuchse mit Gewinde
- Wählen Sie die Größe und das Material aus, die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen
- Zur Verwendung mit unseren Rohren für Hochdruckanwendungen
Spezifikation
Nippelverschraubung mit Gewinde | |
Ja | |
Nur Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
NPT(M)-Anschluss | |
PFA | |
Durchscheinend |