Learn More
Cole-Parmer™ Nippel mit NPT-Außengewinde
Gewindeverschraubungen bieten eine dauerhaftere Installation
Marke:  Cole-Parmer™ 06546-22
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11775688
  • 42.10 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Chemisch inertes PFA verarbeitet die meisten aggressiven Chemikalien
  • Reduzierbuchse mit Gewinde
  • Wählen Sie die Größe und das Material aus, die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen
  • Zur Verwendung mit unseren Rohren für Hochdruckanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
Nippelverschraubung mit Gewinde
Ja
1 13/32 Zoll
1/8 Zoll
1/8 in. NPT(M)
Durchscheinend
NPT(M)-Anschluss
PFA
1/8 Zoll
Nur Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
1/2 Zoll