Learn More
Cole-Parmer™ Reduziernippel mit Gewinde
Gewindeverschraubungen bieten eine dauerhaftere Installation
Marke: Cole-Parmer™ 06546-27
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Chemisch inertes PFA verarbeitet die meisten aggressiven Chemikalien
- Reduzierbuchse mit Gewinde
- Wählen Sie die Größe und das Material aus, die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen
- Zur Verwendung mit unseren Rohren für Hochdruckanwendungen
Spezifikation
Reduzierstück mit Außengewinde | |
Ja | |
1/4 Zoll | |
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) | |
Durchscheinend |
NPT(M)-Anschluss | |
PFA | |
1/2 Zoll | |
1/2 Zoll x 1/4 Zoll NPT(M) |