missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Reduziernippel mit Gewinde
Gewindeverschraubungen bieten eine dauerhaftere Installation
43.45 € - 57.10 €
Spezifikation
Produkttyp | Reduzierstück mit Außengewinde |
---|---|
Beschreibung | NPT(M)-Anschluss |
Autoklavierbar | Ja |
Material | PFA |
Sterilisationsmethode | Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11735738
|
Cole-Parmer™
06546-23 |
1/4 Zoll x 1/8 Zoll NPT(M) |
43.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11868043
|
Cole-Parmer™
06546-27 |
1/2 Zoll x 1/4 Zoll NPT(M) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Chemisch inertes PFA verarbeitet die meisten aggressiven Chemikalien
- Reduzierbuchse mit Gewinde
- Wählen Sie die Größe und das Material aus, die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen
- Zur Verwendung mit unseren Rohren für Hochdruckanwendungen
Spezifikation
Reduzierstück mit Außengewinde | |
Ja | |
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
NPT(M)-Anschluss | |
PFA | |
Durchscheinend |