Learn More
DWK Life Sciences Hahnsicherung 3-teilig, komplett für hohle Hahnküken
Zur Sicherung des hohlen DURAN™ Hahnkükens im geschliffenen DURAN™ Einweghahn.
Marke: DWK Life Sciences 286046004
Weitere Details : Netto-Gewicht : 25.00000kg
Beschreibung
Die 3-teilige Hahnsicherung hält und sichert das hohle DURAN™ Hahnküken in der Hahnhülse.- 3-teilig, für hohle Hahnküken
- 3-teilige Hahnsicherung hält und sichert das Hahnküken in der Hahnhülse
Spezifikation
Boro 3.3, Polypropylen | |
21.5 NS | |
Zum Befestigen des DURAN™ Hohlstopfens für den Absperrhahn im geschliffenen DURAN™ Einwegehahn |
ja | |
100/Packung |