Learn More
DWK Life Sciences Hahnsicherung 3-teilig, komplett für SBW-J-Hahnküken
Zur Sicherung des Gewindehahnkükens im geschliffenen DURAN™ Einweghahn.
Marke: DWK Life Sciences 286039009
.33 EUR gültig bis 2021-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "15537" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00090kg
Beschreibung
Die 3-teilige Hahnsicherung hält und sichert das Gewindehahnküken in der Hahnhülse.- 3-teilig, komplett für SBW-J-Hahnküken
- Höhere Sicherheit durch Montage der 3-teiligen Schraubsicherung
Spezifikation
nein | |
100/Pk. | |
Polypropylene |
12.5 NS | |
For Securing The Threaded Tap Plug in The Ground DURAN One-Way Tap |