Learn More
Tioxolone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16432199
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16432199 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16432199 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0483
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Tioxolone, a metalloenzyme carbonic anhydrase I inhibitor, is an anti-acne preparation.
Tioxolone, a metalloenzyme carbonic anhydrase I inhibitor, is an anti-acne preparation.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tioxolone
CAS 4991-65-5
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C7H4O3S
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (594.64 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1OC2=CC(O)=CC=C2S1
Molekulargewicht (g/mol) 168.17
Formelmasse 168.17
Reinheit (%) 98.83%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-sugar/lipid metabolism