Learn More
TIP30 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | TIP30 |
---|---|
Konzentration | 0.33 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16896513
|
Proteintech
10251-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16886513
|
Proteintech
10251-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
CC3 (HTATIP2) is a member of the short-chain dehydrogenases/reductases (SDR) family. It is a novel serine/threonine kinase that phosphorylates the C-terminal domain (CTD) of the largest RNA polymerase II subunit and induces the expression of apoptosis related genes Bad and Siva, as well as metastasis suppressor NM23-H2. It also interacts with an estrogen receptor alpha-interacting coactivator CIA and regulates ERalpha-mediated c-myc transcription.Spezifikation
TIP30 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q9BUP3, Q9Z2G9 | |
10553, 292935, 53415 | |
TIP30 Fusion Protein Ag0353 | |
Primary | |
-20°C | |
HTATIP2 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CC3, HTATIP2, Oxidoreductase HTATIP2, SDR44U1, TIP30 | |
Htatip2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |