Learn More
TMEM11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 16564-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16886214
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Plays a role in mitochondrial morphogenesis.
Spezifikation
Spezifikation
TMEM11
Polyclonal
Unconjugated
TMEM11
C17orf35, PM1, PMI, Protein PM1, TMEM11, transmembrane protein 11
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
216821, 303196, 8834
-20°C
Liquid
Western Blot
0.24 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
B0BN86, P17152, Q8BK08
TMEM11
TMEM11 Fusion Protein Ag9839
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat