Learn More
TMEM11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | TMEM11 |
---|---|
Konzentration | 0.24 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16896214
|
Proteintech
16564-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16886214
|
Proteintech
16564-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Plays a role in mitochondrial morphogenesis.Spezifikation
TMEM11 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
B0BN86, P17152, Q8BK08 | |
216821, 303196, 8834 | |
TMEM11 Fusion Protein Ag9839 | |
Primary | |
-20°C | |
TMEM11 |
0.24 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C17orf35, PM1, PMI, Protein PM1, TMEM11, transmembrane protein 11 | |
TMEM11 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |