Learn More
TMEM119 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1E7A2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 66948-1-IG-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16869265
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The TMEM119 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TMEM119. This antibody recognizes human, pig, mouse, rat antigen. The TMEM119 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
TMEM119
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Mouse, Rat, Pig
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
1E7A2
Unconjugated
20 μL
338773
IgG3