Learn More
TMEM119 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1E7A2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | TMEM119 |
---|---|
Klon | 1E7A2 |
Konzentration | 1000 μg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16869265
|
Proteintech
66948-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16859265
|
Proteintech
66948-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The TMEM119 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TMEM119. This antibody recognizes human, pig, mouse, rat antigen. The TMEM119 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
TMEM119 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
338773 | |
Primary |
1E7A2 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Human, Mouse, Rat, Pig | |
IgG3 |