Learn More
TMPA, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493537
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 16493537
Marke: Medchem Express HY18555
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress TMPA is an antagonist of nuclear receptor Nur77 and LKB1 interaction.
TMPA is an antagonist of nuclear receptor Nur77 and LKB1 interaction.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TMPA
CAS 1258275-73-8
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H32O6
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (262.83 mM)
SMILES COC1=C(CC(OCC)=O)C(C(CCCCCCC)=O)=CC(OC)=C1OC
Molekulargewicht (g/mol) 380.48
Formelmasse 380.48
Reinheit (%) 98.56%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.