missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TNNI1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | TNNI1 |
---|---|
Konzentration | 0.14 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16895594
|
Proteintech
16102-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16885594
|
Proteintech
16102-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Troponin proteins associate with tropomyosin and regulate the calcium sensitivity of the myofibril contractile apparatus of striated muscles. Troponin I (TnI), along with troponin T (TnT) and troponin C (TnC), is one of 3 subunits that form the troponin complex of the thin filaments of striated muscle. TnI is the inhibitory subunit; blocking actin-myosin interactions and thereby mediating striated muscle relaxation. The TnI subfamily contains three genes: TnI-skeletal-fast-twitch, TnI-skeletal-slow-twitch, and TnI-cardiac. The TnI-fast and TnI-slow genes are expressed in fast-twitch and slow-twitch skeletal muscle fibers, respectively, while the TnI-cardiac gene is expressed exclusively in cardiac muscle tissue. This gene encodes the Troponin-I-skeletal-slow-twitch protein. This gene is expressed in cardiac and skeletal muscle during early development but is restricted to slow-twitch skeletal muscle fibers in adults. The encoded protein prevents muscle contraction by inhibiting calcium-mediated conformational changes in actin-myosin complexes.Spezifikation
TNNI1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P13413, P19237, Q9WUZ5 | |
21952, 29388, 7135 | |
TNNI1 Fusion Protein Ag9001 | |
Primary | |
-20°C | |
TNNI1 |
0.14 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
SSTNI, TNN1, TNNI1 | |
Tnni1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |