Learn More
Tolbutamide, MedChemExpress
Beschreibung
Tolbutamide is a first generation potassium channel blocker, sulfonylurea oral hypoglycemic drug.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tolbutamide |
| CAS | 64-77-7 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C12H18N2O3S |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 34 mg/mL (125.76 mM) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC(NCCCC)=O)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 270.35 |
| Formelmasse | 270.35 |
| Mehr anzeigen |