Learn More
Tolcapone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473337
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16473337
Marke: Medchem Express HY17406
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Tolcapone (Ro 40-7592) is a selective, orally active and powerful mixed (peripheral and central) COMT inhibitor with an IC50 of 773 nM in the liver. Tolcapone is also a potent inhibitor of α-syn and Aβ42 oligomerization and fibrillogenesis. Tolcapone induces oxidative stress leading to apoptosis and inhibition of tumor growth in neuroblastoma.
Tolcapone (Ro 40-7592) is a selective, orally active and powerful mixed (peripheral and central) COMT inhibitor with an IC50 of 773 nM in the liver. Tolcapone is also a potent inhibitor of α-syn and Aβ42 oligomerization and fibrillogenesis. Tolcapone induces oxidative stress leading to apoptosis and inhibition of tumor growth in neuroblastoma.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tolcapone
CAS 134308-13-7
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H11NO5
Menge 50 mg
Synonym Ro 40-7592
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (365.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(O)=C(O)C([N+]([O-])=O)=C1)C2=CC=C(C)C=C2
Molekulargewicht (g/mol) 273.24
Formelmasse 273.24
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.