Learn More
Tolterodine tartrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484137
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16484137 50 mg -
16437976 100 mg 100 Milligramm
16433776 25 mg 25 Milligramm
16409875 250 mg -
16408258 10 mg 10 Milligramm
5 options
Artikelnummer. 16484137
Marke: Medchem Express HY90010
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Tolterodine Tartrate (Kabi-2234; PNU-200583E) is a potent muscarinic receptor antagonist and shows selectivity for the urinary bladder over salivary glands in vivo.
Tolterodine Tartrate (Kabi-2234
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tolterodine tartrate
CAS 124937-52-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H37NO7
Menge 50 mg
Synonym Kabi-2234 PNU-200583E
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (210.27 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (35.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(C=C1[C@H](CCN(C(C)C)C(C)C)C2=CC=CC=C2)C.O=C([C@@H]([C@H](C(O)=O)O)O)O
Molekulargewicht (g/mol) 475.57
Formelmasse 475.57
Reinheit (%) 99.88%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation