Learn More
Fisherbrand™ Top-Line Pipettenspitzen mit Filter
Verhindern eine Kontamination von Proben und Pipetten. Fisherbrand™ Top-Line Pipettenspitzen mit Filter verhindern Verunreinigungen durch Mikropore-Filter.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.96000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10060842
  • 123.00 € / 960 Stück
Verfügbar ab: 20-10-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Filter aus reinem hochwertigem hydrophobem Polyethylen ohne Zusatzstoffe
  • Die Filter blockieren Aerosole und Flüssigkeiten durch Mikroporenfiltertechnik
  • Optimierte Konusgeometrie für einen sicheren Sitz
  • Graduierungsmarkierungen auf den Spitzen bei Standardvolumen (außer bei 0.5-10/20 μl-Filterspitzen)
  • Konischer Spitzenauslass verhindert Tropfenbildung an der Auslassöffnung der Spitze
  • Spitzen aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem Polypropylen
  • Sterile Packungen erhältlich (Beta-Bestrahlung)
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 100 μl
Steril
Ja
Beta-Strahlung
Ja
Reines PP (Polypropylen)
Gefiltert
Transparent
50.8 mm
Gestell
Standardvolumen