Learn More
Topotecan Hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16455848
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Artikelnummer. 16455848
Marke: Medchem Express HY13768A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Topotecan Hydrochloride (SKF 104864A Hydrochloride) is a Topoisomerase I inhibitor with potent antineoplastic activities.
Topotecan Hydrochloride (SKF 104864A Hydrochloride) is a Topoisomerase I inhibitor with potent antineoplastic activities.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Topotecan Hydrochloride
CAS 119413-54-6
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H24ClN3O5
Menge 10 mg
Synonym SKF 104864A HydrochlorideNSC 609669 Hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (218.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (72.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.O=C1[C@](O)(CC)C2=C(CO1)C(N3CC4=CC5=C(CN(C)C)C(O)=CC=C5N=C4C3=C2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 457.91
Formelmasse 457.91
Reinheit (%) 98.02%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.