Learn More
Topotecan Hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486316
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16486316 100 mg
16455848 10 mg
16451997 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16486316 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13768A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Topotecan Hydrochloride (SKF 104864A Hydrochloride) is a Topoisomerase I inhibitor with potent antineoplastic activities.
Topotecan Hydrochloride (SKF 104864A Hydrochloride) is a Topoisomerase I inhibitor with potent antineoplastic activities.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Topotecan Hydrochloride
CAS 119413-54-6
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H24ClN3O5
Menge 100 mg
Synonym SKF 104864A HydrochlorideNSC 609669 Hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (218.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (72.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.O=C1[C@](O)(CC)C2=C(CO1)C(N3CC4=CC5=C(CN(C)C)C(O)=CC=C5N=C4C3=C2)=O
Molekulargewicht (g/mol) 457.91
Formelmasse 457.91
Reinheit (%) 98.02%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death