Learn More
Hanna Instruments™ TOTAL N REAGENT 0-25 MG/L
Ermöglicht Anwendern schnelle und präzise kolorimetrische Messungen. Hanna Instruments™ Gesamtstickstoff-Reagenzien-Sets für die kolorimetrische Wasserprüfung sind hochwertige, vorgemessene Lösungen für die Verwendung mit kompatiblen Tischgeräten und/oder tragbaren Hanna-Messgeräten.
Marke: Hanna Instruments™ HI93767A50
Weitere Details : CAS : 7664-93-9 Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Diese hochwertigen Reagenzien wurden für die kolorimetrische Bestimmung des Gesamtstickstoffes entwickelt, bei dem eine Digestion erforderlich ist, um alle Formen von Stickstoff in Nitrat umzuwandeln. Natriummetabisulfit wird hinzugefügt, um potenzielle gegenseitige Beeinflussungen zu eliminieren. Durch die Reaktion zwischen Nitrat und den Reagenzien erhält die Probe einen gelben Farbton. Mit einem kompatiblen Messgerät kann aus der erhaltenen Farbe die Konzentration bestimmt werden.
- Reagenziensätze sind für Bestimmungen im niedrigem oder hohem Messbereich erhältlich
- Vorgefertigte, vorgemessene Wassertestreagenzien für eine einfache Handhabung
- Hergestellt mit hochreinen Chemikalien, die in der hochmodernen Anlage von Hanna hergestellt werden
- Deutlich gekennzeichnet mit Verfallsdatum und Chargennummer auf jeder Packung und Flasche für die Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Chromotropische Säure | |
Kompatible Hanna Tischphotometer und tragbare Photometer | |
50 | |
0,0 bis 25,0 mg/l Stickstoff | |
Wassertestkit |
Gesamtstickstoff-Bestimmung im niedrigen Bereich | |
Flasche und einzelne Pakete | |
1/Set | |
Kolorimetrische Bestimmung |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium metabisulphite, sulphuric acid, sodium hydroxide