Learn More
Hanna Instruments™ TOTAL N REAGENT 0-25 MG/L
Ermöglicht Anwendern schnelle und präzise kolorimetrische Messungen. Hanna Instruments™ Gesamtstickstoff-Reagenzien-Sets für die kolorimetrische Wasserprüfung sind hochwertige, vorgemessene Lösungen für die Verwendung mit kompatiblen Tischgeräten und/oder tragbaren Hanna-Messgeräten.
Marke: Hanna Instruments™ HI93767B50
Weitere Details : CAS : 7664-93-9 Netto-Gewicht : 0.15000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Beschreibung
Diese hochwertigen Reagenzien wurden für die kolorimetrische Bestimmung des Gesamtstickstoffes entwickelt, bei dem eine Digestion erforderlich ist, um alle Formen von Stickstoff in Nitrat umzuwandeln. Natriummetabisulfit wird hinzugefügt, um potenzielle gegenseitige Beeinflussungen zu eliminieren. Durch die Reaktion zwischen Nitrat und den Reagenzien erhält die Probe einen gelben Farbton. Mit einem kompatiblen Messgerät kann aus der erhaltenen Farbe die Konzentration bestimmt werden.
- Reagenziensätze sind für Bestimmungen im niedrigem oder hohem Messbereich erhältlich
- Vorgefertigte, vorgemessene Wassertestreagenzien für eine einfache Handhabung
- Hergestellt mit hochreinen Chemikalien, die in der hochmodernen Anlage von Hanna hergestellt werden
- Deutlich gekennzeichnet mit Verfallsdatum und Chargennummer auf jeder Packung und Flasche für die Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Chromotropische Säure | |
Kompatible Hanna Tischphotometer und tragbare Photometer | |
50 | |
10 bis 150 mg/l Stickstoff | |
Wassertestkit |
Bestimmung des Gesamtstickstoffgehalts im oberen Bereich | |
Flasche und einzelne Pakete | |
1/Set | |
Kolorimetrische Bestimmung |
Sicherheit und Handhabung
- X50 TOTAL N REAGENT 106150 MG/L
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium persulphate, sulphuric acid, sodium meta bisulphite