Learn More
Epredia™ Shandon™ TPX Einzelprobenkammer, Verschlüsse und Filterkarten
Für die Verwendung mit weißen Einweg-Filterkarten bei Probenvolumen von bis zu 0.5 ml und die Verwendung mit braunen Einweg-Filterkarten bei Probenvolumen von maximal 0.4 ml
Marca: Epredia™ 5991022
Detalles adicionales : Netto-Gewicht : 0.18000kg
Descripción
Für die Verwendung mit weißen Einweg-Filterkarten bei Probenvolumen von bis zu 0.5 ml und die Verwendung mit braunen Einweg-Filterkarten bei Probenvolumen von maximal 0.4 ml
TPX-Kammer für Einzelproben
- Wiederverwendbar
- Autoklavierbar
- Sehr saugfähige Einweg-Filterkarten zur Verwendung mit der TPX-Kammer
- Nicht für die Verwendung mit Cytofunnel™ Einweg-Probenkammern geeignet
Especificaciones
Weiße Filterkarten | |
Ja | |
Probenkammer, Verschlusskappen, Filterkarte | |
0,5 mL |