Learn More
Epredia™ Shandon™ TPX Einzelprobenkammer, Verschlüsse und Filterkarten
Für die Verwendung mit weißen Einweg-Filterkarten bei Probenvolumen von bis zu 0.5 ml und die Verwendung mit braunen Einweg-Filterkarten bei Probenvolumen von maximal 0.4 ml
99.75 € - 1190.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11922355
|
Epredia™
5991022 |
Weiße Filterkarten |
128.00 €
200 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
12096669
|
Epredia™
A78710018 |
TPX Probenkammer |
1190.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12066689
|
Epredia™
5991023 |
Braune Filterkarten |
99.75 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Für die Verwendung mit weißen Einweg-Filterkarten bei Probenvolumen von bis zu 0.5 ml und die Verwendung mit braunen Einweg-Filterkarten bei Probenvolumen von maximal 0.4 ml
TPX-Kammer für Einzelproben
- Wiederverwendbar
- Autoklavierbar
- Sehr saugfähige Einweg-Filterkarten zur Verwendung mit der TPX-Kammer
- Nicht für die Verwendung mit Cytofunnel™ Einweg-Probenkammern geeignet