Learn More
Epredia™ Shandon™ TPX Einzelprobenkammer, Verschlüsse und Filterkarten
Für die Verwendung mit weißen Einweg-Filterkarten bei Probenvolumen von bis zu 0.5 ml und die Verwendung mit braunen Einweg-Filterkarten bei Probenvolumen von maximal 0.4 ml
Marke:  Epredia™ 5991023
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11340kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12066689
  • 99.75 € / 200 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für die Verwendung mit weißen Einweg-Filterkarten bei Probenvolumen von bis zu 0.5 ml und die Verwendung mit braunen Einweg-Filterkarten bei Probenvolumen von maximal 0.4 ml
TPX-Kammer für Einzelproben
  • Wiederverwendbar
  • Autoklavierbar
Filterkarten
  • Sehr saugfähige Einweg-Filterkarten zur Verwendung mit der TPX-Kammer
  • Nicht für die Verwendung mit Cytofunnel™ Einweg-Probenkammern geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Braune Filterkarten