Learn More
Epredia™ Shandon™ TPX Einzelprobenkammer, Verschlüsse und Filterkarten
Für die Verwendung mit weißen Einweg-Filterkarten bei Probenvolumen von bis zu 0.5 ml und die Verwendung mit braunen Einweg-Filterkarten bei Probenvolumen von maximal 0.4 ml
Marke:  Epredia™ A78710018
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.22590kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12096669
  • 1190.00 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Für die Verwendung mit weißen Einweg-Filterkarten bei Probenvolumen von bis zu 0.5 ml und die Verwendung mit braunen Einweg-Filterkarten bei Probenvolumen von maximal 0.4 ml
TPX-Kammer für Einzelproben
  • Wiederverwendbar
  • Autoklavierbar
Filterkarten
  • Sehr saugfähige Einweg-Filterkarten zur Verwendung mit der TPX-Kammer
  • Nicht für die Verwendung mit Cytofunnel™ Einweg-Probenkammern geeignet
Spezifikation
Spezifikation
TPX Probenkammer