Learn More
trans-4-[4-(4-n-Pentylcyclohexyl)phenyl]Benzonitril, 99 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7037990
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
68065-81-6
C24H29N
331.503
MFCD01076317
QKEBUASRTJNJJS-UHFFFAOYSA-N
4'-trans-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, trans-4'-4-pentylcyclohexyl-4-biphenylcarbonitrile, trans-4-4-pentylcyclohexyl-4'-cyanobiphenyl, 4-trans-4-n-pentylcyclohexyl biphenyl-4'-carbonitrile, 4-4-4-pentylcyclohexyl phenyl benzonitrile, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-trans-4-pentylcyclohexyl, 4-cyano-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 4'-trans-4-amylcyclohexyl biphenyl-4-carbonitrile, trans-4'-4-pentylcyclohexyl 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile
106491
4-[4-(4-pentylcyclohexyl)phenyl]benzonitril
CCCCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)C#N
68065-81-6
C24H29N
331.503
MFCD01076317
QKEBUASRTJNJJS-UHFFFAOYSA-N
4'-trans-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, trans-4'-4-pentylcyclohexyl-4-biphenylcarbonitrile, trans-4-4-pentylcyclohexyl-4'-cyanobiphenyl, 4-trans-4-n-pentylcyclohexyl biphenyl-4'-carbonitrile, 4-4-4-pentylcyclohexyl phenyl benzonitrile, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-trans-4-pentylcyclohexyl, 4-cyano-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 4'-trans-4-amylcyclohexyl biphenyl-4-carbonitrile, trans-4'-4-pentylcyclohexyl 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile
106491
4-[4-(4-pentylcyclohexyl)phenyl]benzonitril
CCCCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)C#N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Findet Anwendung als Zwischenprodukt von polymerdispergierten Flüssigkristallen (PDLCs), einer relativ neuen Klasse von Materialien, die für viele Anwendungen vielversprechend sind, von schaltbaren Fenstern bis hin zu Projektionsdisplays. Diese Materialien, die einfach eine kombinierte Anwendung von Polymeren und Flüssigkristallen sind, stehen im Mittelpunkt umfangreicher Forschungsarbeiten in der Displaybranche.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material trans-4-[4-(4-n-Pentylcyclohexyl)phenyl]benzonitrile
Schmelzpunkt 95°C to 97°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 331.5
Reinheit (%) 99%