Learn More
Trans-Anethole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16429066
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16429066 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16429066 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0367
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Trans-Anethole ((E)-Anethole), a phenylpropene derivative isolated from Pimpinella, shows estrogenic activity at lower concentrations and cytotoxic at higher concentrations in cancer cell lines. Trans-Anethole ((E)-Anethole) contributes a large component of the odor and flavor of anise and fennel, anise myrtle, liquorice, camphor, magnolia blossoms, and star anise.
Trans-Anethole ((E)-Anethole), a phenylpropene derivative isolated from Pimpinella, shows estrogenic activity at lower concentrations and cytotoxic at higher concentrations in cancer cell lines. Trans-Anethole ((E)-Anethole) contributes a large component of the odor and flavor of anise and fennel, anise myrtle, liquorice, camphor, magnolia blossoms, and star anise.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trans-Anethole
CAS 4180-23-8
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H12O
Menge 100 mg
Synonym (E)​-Anethole
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (674.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (6.75 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES COC1=CC=C(/C=C/C)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 148.2
Formelmasse 148.2
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death