Learn More
trans,trans-1,5-Diphenyl-1,4-pentadien-3-on 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-123134
19.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
35225-79-7
C17H14O
234.30
MFCD00004790
WMKGGPCROCCUDY-PHEQNACWSA-N
dibenzylideneacetone, 1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, trans,trans-dibenzylideneacetone, dibenzalacetone, 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, dibenzylidene acetone, distyryl ketone, 1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one, trans,trans-dibenzalacetone, trans,trans-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one
640180
(1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-on
O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
35225-79-7
C17H14O
234.30
MFCD00004790
WMKGGPCROCCUDY-PHEQNACWSA-N
dibenzylideneacetone, 1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, trans,trans-dibenzylideneacetone, dibenzalacetone, 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one, dibenzylidene acetone, distyryl ketone, 1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one, trans,trans-dibenzalacetone, trans,trans-1,5-diphenyl-1,4-pentadien-3-one
640180
(1E,4E)-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-on
O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material trans, trans-Dibenzylideneacetone
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt 107°C to 114°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH=CHC(O)CH=CHC6H5
Menge 5 g
Beilstein 07, IV, 1747
Merck Index 15, 3010
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negliglible. Other solubilities: soluble in acetone and chloroform,slightly soluble in alcohol and ether
Formelmasse 234.3
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver