Learn More
trans-Trimethoxyresveratrol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16424917
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16424917 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16424917 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN1408
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Trans-Trimethoxyresveratrol is a derivative of Resveratrol (RSV),and it may be a more potent anti-inflammatory, antiangiogenic and vascular-disrupting agent when compared with resveratrol.
Trans-Trimethoxyresveratrol is a derivative of Resveratrol (RSV),and it may be a more potent anti-inflammatory, antiangiogenic and vascular-disrupting agent when compared with resveratrol.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Trimethoxyresveratrol
CAS 22255-22-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H18O3
Menge 50 mg
Synonym trans-trismethoxy Resveratrol E-Resveratrol Trimethyl Ether Tri-O-methylresveratrol
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (184.97 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES COC1=CC=C(/C=C/C2=CC(OC)=CC(OC)=C2)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 270.32
Formelmasse 270.32
Reinheit (%) 99.67%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation