Learn More
Transgelin 2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 10234-2-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16886483
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody was generated against full length transgenlin 2 protein. It may cross react with other two transgelins based on the sequence similarity.
The protein encoded by this gene is a homolog of the protein transgelin, which is one of the earliest markers of differentiated smooth muscle. The function of this protein has not yet been determined.
Spezifikation
Spezifikation
Transgelin 2
Polyclonal
Unconjugated
TAGLN2
SM22 beta, SM22beta, TAGLN2, Transgelin 2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
21346, 8407
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P37802, Q9WVA4
TAGLN2
Transgelin 2 Fusion Protein Ag0337
150 μL
Primary
Human, Mouse