Learn More
Transgelin 2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | Transgelin 2 |
---|---|
Konzentration | 0.21 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16896483
|
Proteintech
10234-2-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16886483
|
Proteintech
10234-2-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This antibody was generated against full length transgenlin 2 protein. It may cross react with other two transgelins based on the sequence similarity.
The protein encoded by this gene is a homolog of the protein transgelin, which is one of the earliest markers of differentiated smooth muscle. The function of this protein has not yet been determined.Spezifikation
Transgelin 2 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P37802, Q9WVA4 | |
21346, 8407 | |
Transgelin 2 Fusion Protein Ag0337 | |
Primary | |
-20°C | |
TAGLN2 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
SM22 beta, SM22beta, TAGLN2, Transgelin 2 | |
TAGLN2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |