Learn More
Kartell™ Lichtdurchlässige Messkolben mit Stopfen, Polypropylen
Für die präzise Messung von Volumina einer Flüssigkeit. Der lichtdurchlässige Kartell™ Polypropylen-Messkolben mit Stopfen wird für Verdünnungen und die Herstellung chemischer Lösungen verwendet.
Marke: Kartell™ 0148900
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Kein Meniskus, einfache, endgültige Messwerte
- Gravimetrisch kalibriert auf 20 °C
- Die Transparenz des PP verbessert sich, wenn das Material mit Flüssigkeit in Berührung kommt.
- Dicke Wände verhindern Verzerrungen.
- Der dünne Hals macht präzises Ablesen einfach.
- Chemisch nicht absorbierend
- Nicht benetzbar
- Stopfen im Lieferumfang enthalten
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Durchscheinend | |
Polypropylen | |
Stopfen | |
5 | |
Ja | |
120 mm |
1000 ml | |
325 mm | |
19/26 NS/DIN | |
± 10 ml | |
Stopfen |