Learn More
Kartell™ Lichtdurchlässige Messkolben mit Stopfen, Polypropylen
Für die präzise Messung von Volumina einer Flüssigkeit. Der lichtdurchlässige Kartell™ Polypropylen-Messkolben mit Stopfen wird für Verdünnungen und die Herstellung chemischer Lösungen verwendet.
146.00 € - 189.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
---|---|
Material | Polypropylen |
Enthält | Stopfen |
Autoklavierbar | Ja |
Verschlusstyp | Stopfen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10505431
|
Kartell™
0148400 |
25 ml |
189.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10651742
|
Kartell™
0148900 |
1000 ml |
146.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Descripción
- Kein Meniskus, einfache, endgültige Messwerte
- Gravimetrisch kalibriert auf 20 °C
- Die Transparenz des PP verbessert sich, wenn das Material mit Flüssigkeit in Berührung kommt.
- Dicke Wände verhindern Verzerrungen.
- Der dünne Hals macht präzises Ablesen einfach.
- Chemisch nicht absorbierend
- Nicht benetzbar
- Stopfen im Lieferumfang enthalten
- Für Lebensmittel geeignet
Especificaciones
Durchscheinend | |
Stopfen | |
Stopfen |
Polypropylen | |
Ja |