Learn More
VITLAB™ Transparente LDPE-Probenbehälter
Lagern Sie flüssige oder feste Proben sicher. VITLAB™ transparente Probenbehälter aus LDPE verfügen über einen aufsteckbaren Deckel, um Proben vor Kontamination, Auslaufen oder Verschütten zu schützen. Durchsichtige Flaschen gewährleisten eine einfache Identifizierung. In verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: VITLAB™ 80734
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Transparent.Volumen: 25mL
φ/H: 24/72mm
Spezifikation
25 mL | |
Aufbewahrung einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Feststoffen | |
LDPE | |
0,1 kg | |
Rund | |
Behälter | |
24 mm |
Transparent | |
Verschlusskappe mit Dichtring | |
Gehäuse 100Pack | |
Transparent | |
72 mm | |
LDPE | |
Verschlusskappe mit Dichtring |