Learn More
Buerkle™ Autoklavierbarer, transparenter Schlauch aus Polyethylen
Dieser Schlauch ist physiologisch unbedenklich und beständig gegen nicht oxidierende Säuren, Laugen, Salze und eine Reihe von Lösungsmitteln.
Marke:  Buerkle™ 8805-1216
55.41 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.83950kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10004622
  • 61.30 € / 10 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Druckwerte sind Maximalwerte (Berstdruck) unter optimalen UmgebungsbedingungenDer Anwender ist für die Eignungsbestimmung verantwortlich!
Beschreibung
Beschreibung
    _X000D_
  • Hergestellt aus PE
  • _X000D_
  • Beständig gegen (nicht oxidierende) Säuren, Laugen, Salze und eine Reihe von Lösungsmitteln
  • _X000D_
  • Druckfest, flexibel, stoßfest, leicht, beständig gegen Kompression, verformungsbeständig bis zu +80 °C
  • _X000D_
  • Transparent
  • _X000D_
  • Härte Shore A 80 ± 3
  • _X000D_
  • Temperatur -40 °C bis +95 °C.
  • _X000D_
  • Geeignet für Lebensmittel
  • _X000D_
  • Flexibel
  • Beständig gegen Druck, Stöße, Licht und Kompression
  • Bis +80 °C verformungsbeständig
  • Transparent
  • Shore-Härte A 80 ± 3
  • Betriebstemperatur von −40 °C bis +95 °C
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Druckwerte sind Maximalwerte (Berstdruck) unter optimalen Umgebungsbedingungen
Spezifikation
Spezifikation
PE-Schläuche
Ja
Polyethylen
10 m
Lebensmittel
−40 °C
Transparent
Flexibel
95 °C
EU-Lebensmittel
12 mm
16 mm
2 mm
Geeignet für Lebensmittel
Säurebeständig, Beständig gegen ätzende Lösungsmittel, Lichtbeständig, Druckbeständig, Salzbeständig, Stoßfest
80 (Shore A ± 3)
7 bar