Learn More
Brady™ Aufkleber für den Transport
Marke: Brady™ 227794
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01400kg
Spezifikation
EU-Richtlinie 2002/95/EG | |
Polyester | |
Druckempfindliches Acryl | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
0,099 mm | |
-40 °C bis 140 °C | |
Giftiges Gas (entzündbar oder nicht entflammbar) | |
Schwarz auf Weiß |
Glanz | |
250/Packung | |
Laminiertes Polyester | |
100 mm | |
100,00 mm | |
Diamantförmig | |
Sicherheitszeichen |