Learn More
Triclabendazole, MedChemExpress
Beschreibung
Triclabendazole(CGA89317) is a benzimidazole, it binds to tubulin impairing intracellular transport mechanisms and interferes with protein synthesis.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Triclabendazole |
| CAS | 68786-66-3 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C14H9Cl3N2OS |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | CGA89317 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (278.04 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CSC1=NC2=CC(OC3=CC=CC(Cl)=C3Cl)=C(Cl)C=C2N1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 359.66 |
| Mehr anzeigen |